C99604
Cycloheptylamine
99%
Sinônimo(s):
Aminocycloheptane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.472 (lit.)
p.e.
54 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NC1CCCCCC1
InChI
1S/C7H15N/c8-7-5-3-1-2-4-6-7/h7H,1-6,8H2
chave InChI
VXVVUHQULXCUPF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
107.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
42 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?