Documentos Principais
8.15111
Sigma-Aldrich
4,4′-Diaminobenzophenone
for synthesis
Sinônimo(s):
4,4′-Diaminobenzophenone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H12N2O
Número CAS:
Peso molecular:
212.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (HPLC)
Formulário
powder
pf
242-246 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(cc2)N
InChI
1S/C13H12N2O/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8H,14-15H2
chave InChI
ZLSMCQSGRWNEGX-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3