Documentos Principais
8.14971
Sigma-Aldrich
Di-(N,N′-succinimidyl) carbonate
for synthesis
Sinônimo(s):
Di-(N,N′-succinimidyl) carbonate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H8N2O7
Número CAS:
Peso molecular:
256.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
277-730-3
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Carbonylations
pf
188-191 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N2(C(=O)CCC2=O)OC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C9H8N2O7/c12-5-1-2-6(13)10(5)17-9(16)18-11-7(14)3-4-8(11)15/h1-4H2
chave InChI
PFYXSUNOLOJMDX-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3