Documentos Principais
8.14927
Sigma-Aldrich
Methyl octanoate
for synthesis
Sinônimo(s):
Methyl octanoate, Methyl caprylate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H18O2
Número CAS:
Peso molecular:
158.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
203-835-0
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
1.33 hPa ( 34.2 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
193 °C/1013 hPa
pf
-40 °C
temperatura de transição
flash point 68 °C
densidade
0.877 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C)C(=O)CCCCCCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-4-5-6-7-8-9(10)11-2/h3-8H2,1-2H3
chave InChI
JGHZJRVDZXSNKQ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.874 - 0.878
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82 °C - closed cup