8.20638
Methyl hexanoate
for synthesis
Sinônimo(s):
Methyl hexanoate, Methyl caproate, Caproic acid methyl ester, Hexanoic acid methyl ester
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
3.7 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
151 °C/1013 hPa
pf
-71 °C
temperatura de transição
flash point 41 °C
densidade
0.88 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C)C(=O)CCCCC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6-7(8)9-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
NUKZAGXMHTUAFE-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.884 - 0.885
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
99.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
37.5 °C - closed cup