Documentos Principais
8.14720
Sigma-Aldrich
Diisobutyldimethoxysilane
for synthesis
Sinônimo(s):
Diisobutyldimethoxysilane, Eurenor
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H24O2Si
Número CAS:
Peso molecular:
204.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.75 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
255 °C
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
p.e.
188 °C/1025 hPa
pf
<-78 °C
temperatura de transição
flash point 62 °C
densidade
0.863 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Si](OC)(OC)(CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C10H24O2Si/c1-9(2)7-13(11-5,12-6)8-10(3)4/h9-10H,7-8H2,1-6H3
chave InChI
NHYFIJRXGOQNFS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.860 - 0.865
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Environment
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
143.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
62 °C