Documentos Principais
8.14549
Sigma-Aldrich
Formaldehyde diethyl acetal
for synthesis
Sinônimo(s):
Formaldehyde diethyl acetal, Diethoxymethane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H12O2
Número CAS:
Peso molecular:
104.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número do índice EC:
207-330-6
NACRES:
NA.22
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
pressão de vapor
70 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
174 °C
potência
3536 mg/kg LD50, oral (Rat)
>16600 mg/kg LD50, skin (Rat)
Lim. expl.
1.5 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
p.e.
88 °C/1013 hPa
pf
-66 °C
temperatura de transição
flash point -6 °C
solubilidade
91 g/L
densidade
0.83 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(COCC)CC
InChI
1S/C5H12O2/c1-3-6-5-7-4-2/h3-5H2,1-2H3
chave InChI
KLKFAASOGCDTDT-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.829 - 0.832
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
23.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-5 °C - closed cup