Key Documents
8.06017
Sigma-Aldrich
Formaldehyde dimethyl acetal
for synthesis
Sinônimo(s):
Formaldehyde dimethyl acetal, Formal, Methylal, Dimethoxymethane
About This Item
Fórmula linear:
CH2(OCH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
76.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número do índice EC:
203-714-2
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
440 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥93.0% (GC)
forma
liquid
Lim. expl.
1.6-17.6 % (v/v)
pb
42.3 °C/1013 hPa
pf
-105 °C
temperatura de transição
flash point -18 °C
densidade
0.86 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C3H8O2/c1-4-3-5-2/h3H2,1-2H3
chave InChI
NKDDWNXOKDWJAK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Formaldehyde dimethyl acetal for synthesis. CAS 109-87-5, EC Number 203-714-2, chemical formula CH₂(OCH₃)₂.
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 93.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.857 - 0.859
Methanol (GC, area%): ≤ 7.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-0.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-18 °C