8.14337
3-Methoxy-3-methylbutanol
Technipur®, for synthesis
Sinônimo(s):
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol, 3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol, MMB
About This Item
Produtos recomendados
grau
for synthesis
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.66 hPa ( 25 °C)
índice de refração
n20/D 1.428 (lit.)
pb
173-175 °C (lit.)
pf
<-50 °C
densidade
0.926 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(C)(C)CCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-6(2,8-3)4-5-7/h7H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
MFKRHJVUCZRDTF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
159.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
71 °C - closed cup
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol