Documentos Principais
8.08616
Sigma-Aldrich
Taurine
for peptide synthesis
Sinônimo(s):
Taurine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H7NO3S
Número CAS:
Peso molecular:
125.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
203-483-8
NACRES:
NA.22
product name
Taurine, for synthesis
Nível de qualidade
forma
powder
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
305 °C (decomposition)
solubilidade
79 g/L
densidade
1.72 g/cm3 at 20.1 °C
temperatura de armazenamento
no temp limit
InChI
1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)
chave InChI
XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Glicina ACS reagent, ≥98.5%
Sigma-Aldrich
410225
Glicina