86329
Taurine
≥99.5% (T), suitable for UHPLC, BioUltra
Sinônimo(s):
2-Aminoethanesulfonic acid
About This Item
Produtos recomendados
product name
Taurine, BioUltra, ≥99.5% (T)
linha de produto
BioUltra
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5% (T)
forma
powder or crystals
técnica(s)
UHPLC: suitable
Impurezas
insoluble matter, passes filter test
resíduo de ignição (900 °C)
≤0.05%
cor
colorless
pH
4.5-6.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
pf
>300 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in H2O
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: 0.006
λ: 280 nm Amax: 0.005
aplicação(ões)
cell analysis
cadeia de caracteres SMILES
NCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)
chave InChI
XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
rat ... Ppm1a(24666)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2