Key Documents
8.08540
Sigma-Aldrich
Ethyl pentanoate
for synthesis
Sinônimo(s):
Ethyl pentanoate, Ethyl valerate, Valeric acid ethyl ester, Pentanoic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3COOC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
130.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
208-726-1
pressão de vapor
3 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
400 °C
Lim. expl.
1 % (v/v)
índice de refração
n20/589 1.399
pb
145 °C/1013 hPa
pf
-91 °C
temperatura de transição
flash point 35 °C
solubilidade
2.23 g/L
densidade
0.87 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-5-6-7(8)9-4-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
ICMAFTSLXCXHRK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.874 - 0.875
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
93.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
34 °C - closed cup