Documentos Principais
8.08529
Sigma-Aldrich
Pyrocatechol dimethyl ether
for synthesis
Sinônimo(s):
Pyrocatechol dimethyl ether, Veratrole, 1,2-Dimethoxybenzene
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)2C6H4
Número CAS:
Peso molecular:
138.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número do índice EC:
202-045-3
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.63 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
potência
890 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
22-23 °C
temperatura de transição
flash point 87 °C
solubilidade
insoluble 6.69 g/L
densidade
1.085 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C)c1c(cccc1)OC
InChI
1S/C8H10O2/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h3-6H,1-2H3
chave InChI
ABDKAPXRBAPSQN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.084 - 1.086
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
161.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
72 °C - closed cup