Documentos Principais
8.07837
Sigma-Aldrich
Antimony(V) chloride
for synthesis
Sinônimo(s):
Antimony(V) chloride, Antimony pentachloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cl5Sb
Número CAS:
Peso molecular:
299.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-601-8
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
1.1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
potência
1115 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
3-4 °C
densidade
2.35 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/5Cl.Sb
chave InChI
WCEPFCFFCMELSL-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2