Documentos Principais
8.07529
Sigma-Aldrich
1-Propanethiol
for synthesis
Sinônimo(s):
1-Propanethiol, Propyl mercaptan
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H8S
Número CAS:
Peso molecular:
76.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352105
Número do índice EC:
203-455-5
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
165 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (GC)
Formulário
liquid
potência
1790 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
67-68 °C/1013 hPa
pf
-113 °C
temperatura de transição
flash point -34 °C
solubilidade
1.9 g/L
densidade
0.84 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
SCCC
InChI
1S/C3H8S/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
chave InChI
SUVIGLJNEAMWEG-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.840 - 0.845
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-4.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-20 °C - closed cup