Documentos Principais
8.07166
Sigma-Aldrich
Nonanal
for synthesis
Sinônimo(s):
Nonanal, Pelargonaldehyde
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)7CHO
Número CAS:
Peso molecular:
142.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
Número do índice EC:
204-688-5
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
temperatura de transição
flash point 76 °C
densidade
0.83 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h9H,2-8H2,1H3
chave InChI
GYHFUZHODSMOHU-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.823 - 0.827
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
147.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
64 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Hexanal 98%
Sigma-Aldrich
115606
Hexanal