Documentos Principais
8.06753
Sigma-Aldrich
4-Pyridinecarboxylic acid hydrazide
for synthesis
Sinônimo(s):
4-Pyridinecarboxylic acid hydrazide, Isoniazide, 4-Pyridinecarbohydrazide, Isonicotinic acid hydrazide
About This Item
Fórmula linear:
4-(H2NNHCO)C5H4N
Número CAS:
Peso molecular:
137.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352127
Número do índice EC:
200-214-6
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
potência
1250 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
169-172 °C
temperatura de transição
flash point >250 °C
solubilidade
125 g/L
densidade volumétrica
800 kg/m3
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
N(N)C(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H7N3O/c7-9-6(10)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,7H2,(H,9,10)
chave InChI
QRXWMOHMRWLFEY-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 169 °C
Melting range (upper value): ≤ 172 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3