Documentos Principais
8.05891
Sigma-Aldrich
3-Methoxypropionitrile
for synthesis
Sinônimo(s):
3-Methoxypropionitrile, 2-Methoxyethyl cyanide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H7NO
Número CAS:
Peso molecular:
85.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352117
Número do índice EC:
203-790-7
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
2.3 hPa ( 30 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
390 °C (DIN 51794)
potência
4130 mg/kg LD50, oral (Rat)
>9400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.9-15.3 % (v/v)
pH
6.8 (25 °C, 111 g/L in H2O)
p.e.
164-165 °C/1013 hPa
pf
-63 °C
temperatura de transição
flash point 66 °C
solubilidade
540 g/L
densidade
0.94 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N#CCCOC
InChI
1S/C4H7NO/c1-6-4-2-3-5/h2,4H2,1H3
chave InChI
OOWFYDWAMOKVSF-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.938 - 0.940
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
150.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
66 °C - closed cup