Documentos Principais
8.02180
Sigma-Aldrich
Ethyl decanoate
for synthesis
Sinônimo(s):
Ethyl decanoate, Ethyl caprate, Decanoic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)8COOC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
200.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
203-761-9
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.02 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
310 °C
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
0.7 % (v/v)
pb
244-246 °C/1013 hPa
pf
-20 °C
temperatura de transição
flash point 104 °C
densidade
0.86 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-4-2/h3-11H2,1-2H3
chave InChI
RGXWDWUGBIJHDO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.863 - 0.864
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102 °C - closed cup