Documentos Principais
8.00202
Sigma-Aldrich
Ethyl octanoate
for synthesis
Sinônimo(s):
Ethyl octanoate, Ethyl caprylate, Octanoic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)6COOC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
172.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
203-385-5
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.2 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
325 °C
potência
25960 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
0.7 % (v/v)
p.e.
208 °C/1013 hPa
pf
-47 °C
temperatura de transição
flash point 79 °C
densidade
0.87 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(CC)C(=O)CCCCCCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)12-4-2/h3-9H2,1-2H3
chave InChI
YYZUSRORWSJGET-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.865 - 0.867
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Environment
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
167.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
75 °C - closed cup