Documentos Principais
8.01395
Sigma-Aldrich
2-Butoxyethyl acetate
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Butoxyethyl acetate, Ethylene glycol monobutyl ether acetate, Ethylene glycol butyl ether acetate, Acetic acid 2-butoxyethyl ester, Butyl glycol acetate
About This Item
Fórmula linear:
CH3COOCH2CH2O(CH2)3CH3
Número CAS:
Peso molecular:
160.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
203-933-3
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.31 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
280 °C
potência
2400 mg/kg LD50, oral (Rat)
1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.7-8.4 % (v/v)
pH
4 (20 °C, 10 g/L in H2O)
p.e.
194-196 °C/1013 hPa
pf
-64--62 °C
temperatura de transição
flash point 78 °C
densidade
0.94 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(CCOC(=O)C)CCCC
InChI
1S/C8H16O3/c1-3-4-5-10-6-7-11-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
chave InChI
NQBXSWAWVZHKBZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Three-Dimensional Printing of Poly(glycerol sebacate) Acrylate Scaffolds via Digital Light Processing.: This research demonstrates the use of 2-butoxyethyl acetate in the solvent processing part of 3D printing polymers, suggesting its potential in biomedical applications and materials science (Wu YL et al., 2020).
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.940 - 0.942
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
168.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
76 °C - closed cup