8.00841
Methyl acrylate
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
Sinônimo(s):
Methyl acrylate, Methyl propenoate, Acrylic acid methyl ester
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
67.5 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
874 °F
Lim. expl.
14.5 %
índice de refração
n20/D 1.402 (lit.)
pH
7 (20 °C)
Viscosidade cinemática
10 cSt(23 °C)
p.e.
80 °C (lit.)
pf
−75 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point -2.7 °C
solubilidade
60 g/L
densidade
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C=C
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-4(5)6-2/h3H,1H2,2H3
chave InChI
BAPJBEWLBFYGME-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0,954 - 0,958
Identity (IR): conforms
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
27.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-2.8 °C - closed cup