densidade de vapor
3 (vs air)
pressão de vapor
67.5 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5% (GC)
temperatura de autoignição
874 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
contém
~0.0015% hydroquinone monomethyl ether as stabilizer
Lim. expl.
14.5 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.402 (lit.)
n20/D 1.403
p.e.
80 °C (lit.)
pf
−75 °C (lit.)
densidade
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
petroleum
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C=C
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-4(5)6-2/h3H,1H2,2H3
chave InChI
BAPJBEWLBFYGME-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
27.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-2.8 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)