Key Documents
8.00737
Sigma-Aldrich
3,5-Dihydroxybenzoic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
3,5-Dihydroxybenzoic acid, 5-Carboxyresorcinol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6O4
Número CAS:
Peso molecular:
154.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
202-730-7
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (acidimetric)
forma
solid
temperatura de autoignição
>500 °C (DIN 51794)
potência
4160 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.3 (25 °C, 10 g/L in H2O)
pf
234-238 °C
solubilidade
84 g/L
densidade volumétrica
700 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C7H6O4/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,8-9H,(H,10,11)
chave InChI
UYEMGAFJOZZIFP-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 234 °C
Melting range (upper value): ≤ 238 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
392.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
200 °C - closed cup