8.00667
Phenoxyacetic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
Phenoxyacetic acid, Glycolic acid phenyl ether
Ensaio
≥99.0% (acidimetric)
Formulário
powder
potência
1500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pf
98-100 °C
temperatura de transição
flash point 165 °C
solubilidade
12 g/L
densidade volumétrica
500 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H8O3/c9-8(10)6-11-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)
chave InChI
LCPDWSOZIOUXRV-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Melting range (lower value): ≥ 97 °C
Melting range (upper value): ≤ 100 °C
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3