158518
Phenoxyacetic acid
98%
Sinônimo(s):
Glycolic acid phenyl ether
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
98-100 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: soluble 10%, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)COc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O3/c9-8(10)6-11-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)
chave InChI
LCPDWSOZIOUXRV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?