Documentos Principais
8.00147
Sigma-Aldrich
Acetylenedicarboxylic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
Acetylenedicarboxylic acid, Butynedioic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H2O4
Número CAS:
Peso molecular:
114.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
205-536-0
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (acidimetric)
Formulário
powder
pf
180-187 °C
temperatura de transição
flash point 131 °C
densidade volumétrica
550 kg/m3
InChI
1S/C4H2O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h(H,5,6)(H,7,8)
chave InChI
YTIVTFGABIZHHX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°C)
131 °C