Key Documents
76172BC
MVP ICON® Buffer Solution, pH 4.0 Red
for use with MVP ICON® pH Probe (78088BC)
About This Item
Código UNSPSC:
41122409
descrição
pH calibration
linha de produto
MVP ICON®
forma
liquid
fabricante/nome comercial
MVP ICON®
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
MVP ICON®
for use with MVP ICON® pH Probe (78088BC)
Descrição geral
pH 4.0 Red Buffer Solution (500 mL) for the MVP ICON® pH Probe
Aplicação
For use in performing 3-point calibration of the MVP ICON® pH/Temperature Probe (78088BC)
Compatibilidade
Validated for use with MVP ICON® pH/Temperature Probe (78088BC)
Informações legais
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1