Key Documents
72176P
Sigma-Aldrich
Orange G (C.I. 16230)
certified by the BSC, suitable for histology
Sinônimo(s):
Orange G, 1-Phenylazo-2-naphthol-6,8-disulfonic acid disodium salt, 7-Hydroxy-8-phenylazo-1,3-naphthalenedisulfonic acid disodium salt, Acid Orange 10, Wool Orange 2G
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H10N2Na2O7S2
Número CAS:
Peso molecular:
452.37
Número do índice de cores:
16230
Beilstein:
4120705
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
Agency
certified by the BSC
Nível de qualidade
linha de produto
Harleco®
forma
powder
embalagem
pkg of 1 kg
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].Oc1ccc2cc(cc(c2c1\N=N\c3ccccc3)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H12N2O7S2.2Na/c19-13-7-6-10-8-12(26(20,21)22)9-14(27(23,24)25)15(10)16(13)18-17-11-4-2-1-3-5-11;;/h1-9,19H,(H,20,21,22)(H,23,24,25);;/q;2*+1/p-2/b18-17+;;
chave InChI
HSXUHWZMNJHFRV-QIKYXUGXSA-L
Aplicação
Certified by the Biological Stain Commission (BSC)
  • For In-Vitro Diagnostic Use.
  • For Professional Use.
  • Harleco® Used for the staining of blood and bone marrow smears.
Informações legais
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3