857408
Acid Fuchsin calcium salt
certified by the Biological Stain Commission, Dye content ≥60 %
Sinônimo(s):
Acid Magenta, Acid Rubin, Fuchsin S, SS, SS, ST, or SIII, Rubin S
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified by the Biological Stain Commission
Nível de qualidade
Formulário
powder or crystals
composição
Dye content, ≥60%
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
λmax
545 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Ca++].Cc1cc(cc(c1N)S([O-])(=O)=O)\C(c2ccc(N)c(c2)S([O-])(=O)=O)=C3\C=CC(=N)C(=C3)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C20H19N3O9S3.Ca/c1-10-6-13(9-18(20(10)23)35(30,31)32)19(11-2-4-14(21)16(7-11)33(24,25)26)12-3-5-15(22)17(8-12)34(27,28)29;/h2-9,21H,22-23H2,1H3,(H,24,25,26)(H,27,28,29)(H,30,31,32);/q;+2/p-2/b19-11-,21-14?;
chave InChI
SVIISRNRODSEHG-SZRYGYPJSA-L
Descrição geral
Aplicação
Adequação
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?