Documentos Principais
71333
Sigma-Aldrich
pIEx-6 DNA - Novagen
Novagen′s pIEx-6 vector is designed to allow rapid, high-level protein expression in insect cells without the time-consuming process of creating a recombinant baculovirus.
Sinônimo(s):
InsectDirect System- pIEx-6 DNA
About This Item
Código UNSPSC:
41106612
NACRES:
NA.51
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Novagen®
condição de armazenamento
OK to freeze
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Informações legais
INSECTDIRECT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1