691400
Zebularine
A cell-permeable chemically stable cytidine analog that displays antitumor properties.
Sinônimo(s):
Zebularine, 1-(β-D-Ribofuranosyl)-1,2-dihydropyrimidin-2-one, 2-Pyrimidone-1-β-D-riboside
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N2(C=CC=NC2=O)C1OC(C(C1O)O)CO
InChI
1S/C9H12N2O5/c12-4-5-6(13)7(14)8(16-5)11-3-1-2-10-9(11)15/h1-3,5-8,12-14H,4H2
chave InChI
RPQZTTQVRYEKCR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cytidine deaminase
Embalagem
Advertência
Nota de preparo
Reconstituição
From Catalog:
Desc. Field- added "cell-permeable"
Outras notas
Cheng, J.C., et al. 2003. J. Natl. Cancer Inst.95, 399.
Zhou, L., et al. 2002. J. Mol. Biol.321, 591.
Barchi, J.J., Jr., et al. 1992. J. Org. Chem.57, 536.
Frick, L., et al. 1989. Biochemistry28, 9423.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3