677175-M
Vinblastine Sulfate
Antitumor alkaloid drug.
Sinônimo(s):
Vinblastine Sulfate
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
crystalline solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
protect from light
cor
white
solubilidade
water: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C46H58N4O9.H2O4S/c1-8-42(54)23-28-24-45(40(52)57-6,36-30(15-19-49(25-28)26-42)29-13-10-11-14-33(29)47-36)32-21-31-34(22-35(32)56-5)48(4)38-44(31)17-20-50-18-12-16-43(9-2,37(44)50)39(59-27(3)51)46(38,55)41(53)58-7;1-5(2,3)4/h10-14,16,21-22,28,37-39,47,54-55H,8-9,15,17-20,23-26H2,1-7H3;(H2,1,2,3,4)/t28-,37+,38-,39-,42+,43-,44-,45+,46+;/m1./s1
chave InChI
KDQAABAKXDWYSZ-JKDPCDLQSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Interaction of tubulin with microtubule-associated proteins, specifically Tau and MAP2
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Boscoboinik, D., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun.199, 374.
Smith, C.D., et al. 1994. Cancer Lett.79, 213.
Smith, C.D., et al. 1994. Cancer Res.54, 3779.
Tsukidate, K., et al. 1993. Am. J. Pathol. 143, 198.
Jagetia, G.C., and Jacob, P.S. 1992. Mutat. Res.280, 87.
Jordan, M.A., et al. 1992. J. Cell Sci. 102, 401.
Prasad, V., et al. 1992. J. Protein Chem.11, 509.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
We present an article about the hyperpolarization of 13C labeled metabolites, especially pyruvic acid, using dynamic nuclear polarization (DNP) that allows real-time magnetic resonance spectroscopy.