662210
USP14 Inhibitor, IU1
The USP14 Inhibitor, IU1 controls the biological activity of USP14. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinônimo(s):
USP14 Inhibitor, IU1, 1-(1-(4-Fluorophenyl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-3-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)ethanone, 1-(1-(4-Fluorophenyl)-2,5-dimethylpyrrol-3-yl)-2-pyrrolidin-1-ylethanone, Ubiquitin Specific Protease 14 Inhibitor, DUB Inhibitor IX
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
beige
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(cc1)[n]2c(c(cc2C)C(=O)CN3CCCC3)C
InChI
1S/C18H21FN2O/c1-13-11-17(18(22)12-20-9-3-4-10-20)14(2)21(13)16-7-5-15(19)6-8-16/h5-8,11H,3-4,9-10,12H2,1-2H3
chave InChI
JUWDSDKJBMFLHE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3