5.04044
PrCP Inhibitor
Sinônimo(s):
PrCP Inhibitor, Angiotensinase C Inhibitor, Lysosomal Carboxypeptidase C Inhibitor, Lysosomal Pro-X Carboxypeptidase Inhibitor, PCP Inhibitor, Proline Carboxypeptidase Inhibitor, Prolylcarboxypeptidase Inhibitor, 2-Amino-N-((2 S,3 S)-3-(biphenyl-4-yl)-1-((, Angiotensinase C Inhibitor, Lysosomal Carboxypeptidase C Inhibitor, Lysosomal Pro-X Carboxypeptidase Inhibitor, PCP Inhibitor, Proline Carboxypeptidase Inhibitor, Prolylcarboxypeptidase Inhibitor, 2-Amino-N-((2S,3S)-3-(biphenyl-4-yl)-1-((2
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
PrCP
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Graham, T.H., et al. 2012. Bioorg. Med. Chem. Lett.22, 658.
Zhou, C., et al. 2010. J. Med. Chem.53, 7251.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3