5.38098
GDH1 Inhibitor, R162
Sinônimo(s):
GDH1 Inhibitor, R162, 2-Allyl-1-hydroxy-9,10-anthraquinone, Glutamate Dehydrogenase 1 Inhibitor, GDH1 Inhibitor, GLUD1 Inhibitor
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
23 μM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c2c(ccc1CC=C)C(=O)c3c(cccc3)C2=O
InChI
1S/C17H12O3/c1-2-5-10-8-9-13-14(15(10)18)17(20)12-7-4-3-6-11(12)16(13)19/h2-4,6-9,18H,1,5H2
chave InChI
IMUBGIOLZQTIGI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Ações bioquímicas/fisiológicas
GDH1
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3