I1911
IU1
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-[1-(4-Fluoro-phenyl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-3-yl]-2-pyrrolidin-1-yl-ethanone
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
off-white to light brown
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC1=CC=C(N2C(C)=CC(C(CN3CCCC3)=O)=C2C)C=C1
InChI
1S/C18H21FN2O/c1-13-11-17(18(22)12-20-9-3-4-10-20)14(2)21(13)16-7-5-15(19)6-8-16/h5-8,11H,3-4,9-10,12H2,1-2H3
chave InChI
JUWDSDKJBMFLHE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)