647925
Trichostatin A
from Streptomyces sp., ≥98% (HPLC), lyophilized solid, HDAC inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Trichostatin A, Streptomyces sp., 4,6-Dimethyl-7-[ p-dimethylaminophenyl]-7-oxahepta-2,4-dienohydroxamic Acid, TSA, HDAC Inhibitor IX
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Trichostatin A, Streptomyces sp., A potent and reversible, cell-permeable inhibitor of histone deacetylase.
Nível de qualidade
descrição
RTECS - MI5215000
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
lyophilized solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
off-white
solubilidade
ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 20 mg/mL
methanol: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N(O)C(=O)\C=C\C(=C\C(C)C(=O)c1ccc(cc1)N(C)C)\C
InChI
1S/C17H22N2O3/c1-12(5-10-16(20)18-22)11-13(2)17(21)14-6-8-15(9-7-14)19(3)4/h5-11,13,22H,1-4H3,(H,18,20)/b10-5+,12-11+
chave InChI
RTKIYFITIVXBLE-WKWSCTOISA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
histone deactylase
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Gray, S.G. and Ekstrom, T.J. 1998. Biochem. Biophys. Res. Commun. 245, 423.
Takahashi, I., et al. 1996. J. Antibiot. 49, 453.
Taunton, J., et al. 1996. Science 272, 408.
Futamura, M., et al. 1995. Oncogene 10, 1119.
Hoshikawa, Y., et al. 1994. Exp. Cell Res. 214, 189.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3