Documentos Principais
6.17990
Sigma-Aldrich
Brij 35
Sinônimo(s):
Brij® 35
About This Item
Fórmula linear:
(C2H4O)nC12H26O
Número CAS:
Código UNSPSC:
12352100
InChI
1S/C14H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16-14-12-15/h15H,2-14H2,1H3
chave InChI
SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
>300.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 149 °C