6.17854
Hexane, mixture of isomers
for chromatography
Sinônimo(s):
Hexanes
About This Item
Produtos recomendados
product name
Hexanes, for chromatography
grau
for chromatography
Nível de qualidade
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Fatty acids derived from lipid A using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
- MPs(membrane proteins) using gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-7.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-22 °C - closed cup