Documentos Principais
6.17691
Sigma-Aldrich
Hexane
for chromatography
Sinônimo(s):
n-Hexano
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4CH3
Número CAS:
Peso molecular:
86.18
Beilstein:
1730733
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
product name
Hexano, for chromatography
grau
for chromatography
Nível de qualidade
densidade de vapor
~3 (vs air)
pressão de vapor
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
temperatura de autoignição
453 °F
Lim. expl.
7.7 %
índice de refração
n20/D 1.375 (lit.)
pb
69 °C (lit.)
pf
−95 °C (lit.)
densidade
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
n-Hexaneis typically used as a mobile phase solvent in normal-phase chromatography oras a diluent in reversed-phase chromatography. It can effectively separatecompounds that have similar chemical properties, such as hydrocarbons, fattyacids, and lipid samples.
Aplicação
n-Hexanecan be used as a solvent for extraction of polycyclic aromatic hydrocarbons(PAHs) from smoked, grilled, and boiled meats using gas chromatography - flameionization detector (GC-FID).
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-7.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-22 °C - closed cup