614853
Topoisomerase II Inhibitor, BNS-22
The Topoisomerase II Inhibitor, BNS-22 controls the biological activity of Topoisomerase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinônimo(s):
Topoisomerase II Inhibitor, BNS-22, BNS-22
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 25 mg/mL, clear, colorless
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N3(CCCc4c3cccc4)C(=O)c1c2c(c(cc1OC)OC)C(=CC(=O)O2)CCC
InChI
1S/C24H25NO5/c1-4-8-16-13-20(26)30-23-21(16)18(28-2)14-19(29-3)22(23)24(27)25-12-7-10-15-9-5-6-11-17(15)25/h5-6,9,11,13-14H,4,7-8,10,12H2,1-3H3
chave InChI
LRPUQCTZOSTSGL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3