613560
TMPyP4
A potent inhibitor of human telomerase (IC₅₀ = 6.5 µM).
Sinônimo(s):
TMPyP4, meso-5,10,15,20-Tetrakis-(N-methyl-4-pyridyl)porphine, Tetratosylate
Ensaio
≥90% (TLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
purple
solubilidade
water: 1 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C44H37N8.4C7H8O3S/c1-49-21-13-29(14-22-49)41-33-5-7-35(45-33)42(30-15-23-50(2)24-16-30)37-9-11-39(47-37)44(32-19-27-52(4)28-20-32)40-12-10-38(48-40)43(36-8-6-34(41)46-36)31-17-25-51(3)26-18-31;4*1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-28H,1-4H3,(H,45,46,47,48);4*2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+3;;;;/p-3
chave InChI
AKZFRMNXBLFDNN-UHFFFAOYSA-K
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Advertência
Outras notas
Izbicka, E., et al. 1999. Cancer Res. 59, 639.
Anantha, N.V., et al. 1998. Biochemistry 37, 2709.
Arthanari, H., et al. 1998. Nucleic Acids Res. 26, 3724.
Wheelhouse, R.T., et al. 1998. J. Am. Chem. Soc. 120, 3261.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3