579052
TAPI-2
TAPI-2, CAS 187034-31-7, is a hydroxamate-based inhibitor of MMPs and TACE. Inhibits the activation-induced shedding of L-selectin from neutrophils, eosinophils, and lymphocytes.
Sinônimo(s):
TAPI-2, N-(R)-[2-(Hydroxyaminocarbonyl)methyl]-4-methylpentanoyl-L- t-butyl-alanyl-L-alanine, 2-aminoethyl Amide, TNF-α Protease Inhibitor-2, N-(R)-[2-(Hydroxyaminocarbonyl)methyl]-4-methylpentanoyl-L-t-butyl-alanyl-L-alanine, 2-aminoethyl Amide, TNF-α Protease Inhibitor-2
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
white
solubilidade
ethanol: 5 mg/mL
water: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
MMPs
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Fiorucci, S., et al. 1998. Aliment. Pharmacol. Ther.12, 1139.
Hooper, N.M., et al. 1997. Biochem. J.321, 265.
Parvathy, S., et al. 1997. Biochem. J. 327, 37.
Arribas, J., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 11376.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3