P9689
Propentofylline
solid
Sinônimo(s):
3,7-Dihydro-3-methyl-1-(5-oxohexyl)-7-propyl-1H-purine-2,6-dione, 3-Methyl-1-(5-oxohexyl)-7-propylxanthine, HWA 285
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
cor
white
solubilidade
H2O: 12.4 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCn1cnc2N(C)C(=O)N(CCCCC(C)=O)C(=O)c12
InChI
1S/C15H22N4O3/c1-4-8-18-10-16-13-12(18)14(21)19(15(22)17(13)3)9-6-5-7-11(2)20/h10H,4-9H2,1-3H3
chave InChI
RBQOQRRFDPXAGN-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADORA1(134) , PRKAR1A(5573) , PRKAR1AP(5574) , PRKAR1B(5575) , PRKAR2A(5576) , PRKAR2B(5577)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Conteúdo relacionado
Cyclic nucleotides, including cyclic AMP (cAMP), cyclic GMP (cGMP) and cyclic ADP-ribose, have been extensively studied as second messengers of intracellular events initiated by activation of GPCRs. cAMP modifies cell function in all eukaryotic cells, principally through the activation of cAMP-dependent protein kinase (PKA), but also through cAMP-gated ion channels and guanine nucleotide exchange factors directly activated by cAMP.