579050
TAPI-0
≥96% (HPLC), solid, collagenase, gelatinase, and TACE inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
TAPI-0, N-(R)-[2-(Hydroxyaminocarbonyl)methyl]-4-methylpentanoyl-L-naphthylalanyl-L-alanine Amide, TNF-α Protease Inhibitor-0
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
TAPI-0, TAPI-0, CAS 143457-40-3, is a hydroxamate-based inhibitor of collagenase, gelatinase, and TACE (TNF-α converting enzyme/ADAM17; IC₅₀ = 100 nM).
Nível de qualidade
Ensaio
≥96% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
white
solubilidade
50% acetic acid: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N(O)C(=O)CC(CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc1cc2c(cc1)cccc2)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N
InChI
1S/C24H32N4O5/c1-14(2)10-19(13-21(29)28-33)23(31)27-20(24(32)26-15(3)22(25)30)12-16-8-9-17-6-4-5-7-18(17)11-16/h4-9,11,14-15,19-20,33H,10,12-13H2,1-3H3,(H2,25,30)(H,26,32)(H,27,31)(H,28,29)/t15-,19?,20-/m0/s1
chave InChI
CRCPLBFLOSEABN-VBSNWNEZSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
TNF-α converting enzyme/ADAM17
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Mullberg, J., et al. 1995. J. Immunol.155, 5198.
Mohler, K.M., et al. 1994. Nature370, 218.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1