574215
D,L-Sulforaphane
≥98% (UPLC), liquid, phase II detoxifying enzymes inducer, Calbiochem®
Sinônimo(s):
D,L-Sulforaphane, 1-Isothiocyanato-4-(methylsulfinyl)butane, R,S-Sulforaphane
About This Item
Produtos recomendados
product name
D,L-Sulforaphane, An isothiocyanate isolated from broccoli that acts as a potent inducer of phase II detoxifying enzymes in mouse tissues and murine hepatoma cells in culture.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (UPLC)
forma
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
slight yellow
solubilidade
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: 20 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C6H11NOS2/c1-10(8)5-3-2-4-7-6-9/h2-5H2,1H3
chave InChI
SUVMJBTUFCVSAD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Potent inducer of phase II detoxifying enzymes in mouse tissues and murine hepatoma cells in culture
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Yu, R., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 2322.
Yu, R., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 27545.
Barcelo, S., et al. 1998. Mutat. Res.402, 111.
Maheo, K., et al. 1997. Cancer Res.57, 3649.
Zhang, Y., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA91, 3147.
Zhang, Y., et al. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 2399.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3