573121
SMER28
A cell-permeable quinazoline compound that augments the cytostatic effects of Rapamycin and acts as an autophagy stimulator both in mammalian cultures in vitro and in a Drosophila melanogaster HD model in vivo.
Sinônimo(s):
SMER28, (6-Bromo-4-allylamino)quinazoline, Small- Molecule Enhancer of Rapamycin-28, Autophagy Inducer II, (6-Bromo-4-allylamino)quinazoline, Small-Molecule Enhancer of Rapamycin-28, Autophagy Inducer II
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
pale yellow
solubilidade
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C11H10BrN3/c1-2-5-13-11-9-6-8(12)3-4-10(9)14-7-15-11/h2-4,6-7H,1,5H2,(H,13,14,15)
chave InChI
BCPOLXUSCUFDGE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3