567735
Sphingosylphosphoryl-choline
SPC is the deacylated derivative of sphingomyelin known to accumulate in neuropathic Niemann-Pick disease type A.
Sinônimo(s):
Sphingosylphosphoryl-choline, SPC, lyso-Sphingomyelin
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
cor
white
solubilidade
chloroform/methanol (2:1): 1 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[P](=O)([O-])(OC[C@H](N)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C23H49N2O5P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(26)22(24)21-30-31(27,28)29-20-19-25(2,3)4/h17-18,22-23,26H,5-16,19-21,24H2,1-4H3/b18-17+/t22-,23+/m0/s1
chave InChI
JLVSPVFPBBFMBE-HXSWCURESA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
A potent mitogen
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Dettbarn, C., et al. 1995. Brain Res.669, 79.
Seufferlein, T. and Rozengurt, E. 1995. J. Biol. Chem. 270, 24343.
Seufferlein, T. and Rozengurt, E. 1995. J. Biol. Chem. 270, 24334.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3