567333
SNAPtide Botulinum Toxin A Substrate, Fluorogenic
≥90% (HPLC), lyophilized, FRET substrate, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Botulinum Toxin Assay
About This Item
Produtos recomendados
product name
SNAPtide Botulinum Toxin A Substrate, Fluorogenic, SNAPtide Botulinum Toxin A Substrate, Fluorogenic, is a synthetic peptide that acts as a FRET substrate with the fluorophore o-aminobenzoic acid and the acceptor chromophore 2,4-dinitrophenol (DNP).
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (HPLC)
forma
lyophilized
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
fluorescência
λex ~326 nm
λem ~423 nm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Substrate for the native botulinum toxin
Advertência
forma física
Nota de preparo
Reconstituição
Outras notas
Schiavo, G., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 23784.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2